Merck
ENAH2C557BE0
Enamine
N'-hydroxy-4-(propan-2-yloxy)benzene-1-carboximidamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
194.23
MDL號碼:
mp
91-93
Iupac Name
N'-hydroxy-4-isopropoxybenzenecarboximidamide
Inchi Code
1S/C10H14N2O2/c1-7(2)14-9-5-3-8(4-6-9)10(11)12-13/h3-7,10H,11H2,1-2H3
InChI 密鑰
GCAPQNWLAKOERS-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6476939
Melting Point
91-93
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6476939
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)