Merck
ENAH2C557384
Enamine
2-(ethenesulfonyl)ethan-1-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
136.17
MDL编号:
Iupac Name
2-(vinylsulfonyl)ethanol
Inchi Code
1S/C4H8O3S/c1-2-8(6,7)4-3-5/h2,5H,1,3-4H2
InChI key
MDNRSTYOUUKRGH-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009772
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009772
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)