Merck
ENAH2C55717C
Enamine
2-hydroxy-5,5-dimethylcyclohexane-1-carbonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
153.22
MDL编号:
Iupac Name
2-hydroxy-5,5-dimethylcyclohexane-1-carbonitrile
Inchi Code
1S/C9H15NO/c1-9(2)4-3-8(11)7(5-9)6-10/h7-8,11H,3-5H2,1-2H3
InChI key
VIFFOBJJBZWVET-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1718301
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1718301
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)