Merck
ENAH2C557150
Enamine
4,4-difluoropiperidine-1-sulfonamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
200.21
MDL编号:
Iupac Name
4,4-difluoropiperidine-1-sulfonamide
Inchi Code
1S/C5H10F2N2O2S/c6-5(7)1-3-9(4-2-5)12(8,10)11/h1-4H2,(H2,8,10,11)
InChI key
OYTNXDPEGKLEMV-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1717696
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1717696
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)