Merck
ENAH2C557136
Enamine
1-(1-hydroxycyclobutanecarbonyl)azetidin-3-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
171.2
MDL编号:
Iupac Name
(3-hydroxyazetidin-1-yl)(1-hydroxycyclobutyl)methanone
Inchi Code
1S/C8H13NO3/c10-6-4-9(5-6)7(11)8(12)2-1-3-8/h6,10,12H,1-5H2
InChI key
ZIPIIRZYGSSTLW-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1723024
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1723024
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)