Merck
ENAH2C5570A3
Enamine
5-tert-butyl-3-hydroxypyrrolidin-2-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
157.21
MDL编号:
Iupac Name
5-(tert-butyl)-3-hydroxypyrrolidin-2-one
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c1-8(2,3)6-4-5(10)7(11)9-6/h5-6,10H,4H2,1-3H3,(H,9,11)
InChI key
RUBSFGUZXBYMRH-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2008868
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2008868
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)