跳转至内容
Merck

ENAH2C555E77

Enamine

1-oxo-3,4-dihydro-1H-2-benzopyran-7-carboxylic acid

登录查看公司和协议定价


About This Item

CAS号:
分子量:
192.17
MDL编号:

Iupac Name

1-oxoisochromane-7-carboxylic acid

Inchi Code

1S/C10H8O4/c11-9(12)7-2-1-6-3-4-14-10(13)8(6)5-7/h1-2,5H,3-4H2,(H,11,12)

InChI key

MOPVVNQYYAUTKQ-UHFFFAOYSA-N

储存温度

RT

Purity

95

Country of Origin

UA

Shipping Temperature

Normal

Physical Form

powder

Product Link

https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1073337

象形图

Exclamation mark

Signal Word

Warning

Hazard Statements

MSDS

https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1073337


历史批次信息供参考:

分析证书(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.

如需帮助,请联系 客户支持

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系客户支持