Merck
ENAH2C555D92
Enamine
methyl 2-(3-oxocyclohexyl)acetate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
170.21
MDL编号:
Iupac Name
methyl (3-oxocyclohexyl)acetate
Inchi Code
1S/C9H14O3/c1-12-9(11)6-7-3-2-4-8(10)5-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI key
XLWYQNLUACCYOT-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194778
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194778
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)