Merck
ENAH2C555D90
Enamine
4-fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
170.14
MDL编号:
Iupac Name
4-fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H7FO3/c9-7-2-1-5(8(11)12)3-6(7)4-10/h1-3,10H,4H2,(H,11,12)
InChI key
BZLBTNMTYJGLEV-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194311
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194311
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)