Merck
ENAH11E3878B
Enamine
2-chloro-1-ethynyl-3-methylbenzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
150.61
MDL编号:
Iupac Name
2-chloro-1-ethynyl-3-methylbenzene
Inchi Code
1S/C9H7Cl/c1-3-8-6-4-5-7(2)9(8)10/h1,4-6H,2H3
InChI key
AJPCEHCRCHTOHS-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1985549
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1985549
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)