跳转至内容
Merck

ENAH11E1AD38

Enamine

4-bromo-1-ethynyl-2-methoxybenzene

登录查看公司和协议定价


About This Item

分子量:
211.06
MDL编号:

Iupac Name

4-bromo-1-ethynyl-2-methoxybenzene

Inchi Code

1S/C9H7BrO/c1-3-7-4-5-8(10)6-9(7)11-2/h1,4-6H,2H3

InChI key

FIOBRFLMQFJRIN-UHFFFAOYSA-N

储存温度

4

Purity

95

Country of Origin

UA

Shipping Temperature

Ice Pack

Physical Form

powder

Product Link

https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1912643

象形图

Exclamation mark

Signal Word

Warning

Hazard Statements

MSDS

https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1912643


历史批次信息供参考:

分析证书(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.

如需帮助,请联系 客户支持

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系客户支持