主要文件
ENAH11E0CD80
Enamine
tert-butyl 3-[(1-aminocyclopropyl)methyl]azetidine-1-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
226.32
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供
Iupac Name
tert-butyl 3-((1-aminocyclopropyl)methyl)azetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H22N2O2/c1-11(2,3)16-10(15)14-7-9(8-14)6-12(13)4-5-12/h9H,4-8,13H2,1-3H3
InChI 密鑰
IYOMVHYPNYHGPZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1879623
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1879623
  • 技术规格说明书
  • 分析证书(COA)
    需要 COA 样本?
    这是一份质检报告(COA)样本,并不代表该特定产品的最新生产批次。