Merck
ENAH11E02B8A
Enamine
2-amino-3-(pyrazin-2-yl)propanoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
167.17
MDL编号:
Iupac Name
3-(2-pyrazinyl)alanine
Inchi Code
1S/C7H9N3O2/c8-6(7(11)12)3-5-4-9-1-2-10-5/h1-2,4,6H,3,8H2,(H,11,12)
InChI key
JNNCNURVELPUNP-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1848443
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1848443
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)