Merck
ENAH11DD284D
Enamine
methyl 6-chloro-5-methoxy-1H-indole-3-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
239.66
MDL號碼:
Iupac Name
methyl 6-chloro-5-methoxy-1H-indole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H10ClNO3/c1-15-10-3-6-7(11(14)16-2)5-13-9(6)4-8(10)12/h3-5,13H,1-2H3
InChI 密鑰
PEMUIROXWOIMKO-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725656
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725656
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)