Merck
ENAH11DD202A
Enamine
(6-{2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy}pyridazin-3-yl)methanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
272.3
MDL號碼:
Iupac Name
(6-(2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethoxy)pyridazin-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C12H20N2O5/c1-16-4-5-17-6-7-18-8-9-19-12-3-2-11(10-15)13-14-12/h2-3,15H,4-10H2,1H3
InChI 密鑰
XUKKIFFMRBLGRA-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1722193
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1722193
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)