Merck
ENAH11DD1A7C
Enamine
rac-(1R,4R,5R)-1-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)bicyclo[2.1.1]hexane-5-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
206.24
MDL號碼:
Iupac Name
(1S,4S,5S)-1-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)bicyclo[2.1.1]hexane-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H14N2O2/c1-13-8(3-5-12-13)11-4-2-7(6-11)9(11)10(14)15/h3,5,7,9H,2,4,6H2,1H3,(H,14,15)/t7-,9+,11+/m0/s1
InChI 密鑰
YGJJPBILSYBOON-JVUFJMBOSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1718435
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1718435
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)