Merck
ENAH11DD17DE
Enamine
{imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-5-yl}methanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
154.19
MDL號碼:
Iupac Name
imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-5-ylmethanol
Inchi Code
1S/C6H6N2OS/c9-4-5-3-7-6-8(5)1-2-10-6/h1-3,9H,4H2
InChI 密鑰
CGNHKTWBASPCLB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716639
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716639
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)