Merck
ENAH11DD15F8
Enamine
5-{2-[(tert-butoxy)carbonyl]-2-azabicyclo[2.1.1]hexan-5-yl}-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
294.31
MDL號碼:
Iupac Name
5-(2-(tert-butoxycarbonyl)-2-azabicyclo[2.1.1]hexan-5-yl)oxazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H18N2O5/c1-14(2,3)21-13(19)16-5-7-4-8(16)9(7)11-10(12(17)18)15-6-20-11/h6-9H,4-5H2,1-3H3,(H,17,18)
InChI 密鑰
DEJASCLDMSUXOR-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1706685
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1706685
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)