Merck
ENAH11DD1492
Enamine
3-methoxypyridine-2-sulfonyl fluoride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
191.18
MDL號碼:
Iupac Name
3-methoxypyridine-2-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C6H6FNO3S/c1-11-5-3-2-4-8-6(5)12(7,9)10/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
CCIHDWHDNSSMOE-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1583423
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1583423
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)