Merck
ENAH0CD4590A
Enamine
(2-bromo-1-fluoroethyl)benzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
203.05
MDL编号:
Iupac Name
(2-bromo-1-fluoroethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H8BrF/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChI key
UIXWOQZATLBVFH-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133325
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133325
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)