Merck
ENAH049F2FEE
Enamine
1-(chloromethyl)cyclopropane-1-sulfonyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
189.06
MDL编号:
Iupac Name
1-(chloromethyl)cyclopropane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C4H6Cl2O2S/c5-3-4(1-2-4)9(6,7)8/h1-3H2
InChI key
TVPKHXJMRBRIIR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700646
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700646
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)