Merck
ENAH049F2D4C
Enamine
3-hydroxy-4-propoxybenzaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
180.2
MDL编号:
mp
71-73
Iupac Name
3-hydroxy-4-propoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-2-5-13-10-4-3-8(7-11)6-9(10)12/h3-4,6-7,12H,2,5H2,1H3
InChI key
PMCWOGATSZLJKS-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1696667
Melting Point
71-73
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1696667
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)