Merck
ENAH049F286E
Enamine
(2-fluoro-4-methylphenyl)methanamine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
175.63
MDL號碼:
Iupac Name
(2-fluoro-4-methylphenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10FN.ClH/c1-6-2-3-7(5-10)8(9)4-6;/h2-4H,5,10H2,1H3;1H
InChI 密鑰
JMVDQWKAMPXJAI-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1693694
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1693694
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)