Merck
ENAH049F1E55
Enamine
3-methyl-2-oxoimidazolidine-4-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
144.13
MDL编号:
Iupac Name
3-methyl-2-oxo-4-imidazolidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H8N2O3/c1-7-3(4(8)9)2-6-5(7)10/h3H,2H2,1H3,(H,6,10)(H,8,9)
InChI key
ZYYGFIXCFRITFC-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307008
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307008
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)