Merck
ENAH049F1D6A
Enamine
2-(cyclopentanesulfonyl)ethan-1-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
178.25
MDL编号:
Iupac Name
2-(cyclopentylsulfonyl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C7H14O3S/c8-5-6-11(9,10)7-3-1-2-4-7/h7-8H,1-6H2
InChI key
TZAGDDWXIOZQSY-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206009
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206009
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)