Merck
ENAH04257F1A
Enamine
2-[(cyanomethyl)({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl})amino]acetic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
336.35
MDL號碼:
Iupac Name
N-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)-N-(cyanomethyl)glycine
Inchi Code
1S/C19H16N2O4/c20-9-10-21(11-18(22)23)19(24)25-12-17-15-7-3-1-5-13(15)14-6-2-4-8-16(14)17/h1-8,17H,10-12H2,(H,22,23)
InChI 密鑰
YACATSXZFYUINE-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1556634
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1556634
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)