Merck
ENAH04257A7C
Enamine
6-oxaspiro[3.5]nonan-9-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
141.21
MDL號碼:
Iupac Name
6-oxaspiro[3.5]nonan-9-amine
Inchi Code
1S/C8H15NO/c9-7-2-5-10-6-8(7)3-1-4-8/h7H,1-6,9H2
InChI 密鑰
OKKSVCPRNITCFK-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1662327
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1662327
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)