跳转至内容
Merck

ENAH0424B804

Enamine

rac-[(2R,5S)-5-(aminomethyl)oxolan-2-yl]methanol

登录查看公司和协议定价


About This Item

分子量:
131.17
MDL號碼:

Iupac Name

((2R,5S)-5-(aminomethyl)tetrahydrofuran-2-yl)methanol

Inchi Code

1S/C6H13NO2/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h5-6,8H,1-4,7H2/t5-,6+/m0/s1

InChI 密鑰

HEBLJGTVZJGFHQ-NTSWFWBYSA-N

儲存溫度

RT

Purity

95

Country of Origin

UA

Shipping Temperature

Normal

Physical Form

oil

Product Link

https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272679

象形圖

CorrosionExclamation mark

Signal Word

Danger

Hazard Statements

MSDS

https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272679


历史批次信息供参考:

分析证书(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.

如需帮助,请联系 客户支持

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系技术服务部门