Merck
ENAH0424B7BF
Enamine
4-[(oxolan-2-yl)methyl]-1,3-thiazol-2-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
184.26
MDL编号:
Iupac Name
4-((tetrahydrofuran-2-yl)methyl)thiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C8H12N2OS/c9-8-10-6(5-12-8)4-7-2-1-3-11-7/h5,7H,1-4H2,(H2,9,10)
InChI key
IPMCGEAIRCDEIM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1270387
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1270387
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)