Merck
ENAH0424AEF8
Enamine
2,2-dimethyloxolane-3-carbaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
128.17
MDL编号:
Iupac Name
2,2-dimethyltetrahydrofuran-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C7H12O2/c1-7(2)6(5-8)3-4-9-7/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI key
QQQAKNMUMVKEMS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222512
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222512
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)