Merck
ENAH0424AEE0
Enamine
2-[(4-cyanooxan-4-yl)oxy]ethane-1-sulfonyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
253.71
MDL编号:
Iupac Name
2-((4-cyanotetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy)ethane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H12ClNO4S/c9-15(11,12)6-5-14-8(7-10)1-3-13-4-2-8/h1-6H2
InChI key
JOTSBEQAAVDWFP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215805
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215805
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)