Merck
ENAH0424ADB2
Enamine
3-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}(methyl)amino)-2-methylpropanoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
339.39
MDL號碼:
Iupac Name
N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N,2-dimethyl-beta-alanine
Inchi Code
1S/C20H21NO4/c1-13(19(22)23)11-21(2)20(24)25-12-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h3-10,13,18H,11-12H2,1-2H3,(H,22,23)
InChI 密鑰
MFUQQBWVAGQSFP-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81338
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81338
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)