Merck
ENAH03BC1846
Enamine
(1R)-1-(2,4,6-trifluorophenyl)ethan-1-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
175.15
MDL编号:
Iupac Name
(1R)-1-(2,4,6-trifluorophenyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C8H8F3N/c1-4(12)8-6(10)2-5(9)3-7(8)11/h2-4H,12H2,1H3/t4-/m1/s1
InChI key
SHTDOEJRDZKMMX-SCSAIBSYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1425919
象形图
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1425919
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)