Merck
ENAH03BBF47E
Enamine
2-[(3-amino-5-bromopyridin-2-yl)oxy]ethan-1-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
233.06
MDL號碼:
Iupac Name
2-[(3-amino-5-bromo-2-pyridinyl)oxy]ethanol
Inchi Code
1S/C7H9BrN2O2/c8-5-3-6(9)7(10-4-5)12-2-1-11/h3-4,11H,1-2,9H2
InChI 密鑰
MATRSDBIAZCKRO-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1295517
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1295517
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)