Merck
ENAH03BB49CD
Enamine
2-(furan-3-yl)pyrimidin-4-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
162.15
MDL编号:
Iupac Name
2-(3-furyl)-4(3H)-pyrimidinone
Inchi Code
1S/C8H6N2O2/c11-7-1-3-9-8(10-7)6-2-4-12-5-6/h1-5H,(H,9,10,11)
InChI key
TYIGXXPCJXTGLX-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1270099
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1270099
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)