Merck
ENAH03A1C974
Enamine
(2E)-3-{2-[N-(2-fluorophenyl)acetamido]-1,3-thiazol-4-yl}prop-2-enoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
306.32
MDL编号:
Iupac Name
(2E)-3-[2-(acetyl-2-fluoroanilino)-1,3-thiazol-4-yl]-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C14H11FN2O3S/c1-9(18)17(12-5-3-2-4-11(12)15)14-16-10(8-21-14)6-7-13(19)20/h2-8H,1H3,(H,19,20)/b7-6+
InChI key
FHDDGPTUSASJCA-VOTSOKGWSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-832964
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-832964
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)