Merck
ENAH03A1C93E
Enamine
(2E)-3-(4-butoxy-3-ethoxyphenyl)prop-2-enoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
264.32
MDL號碼:
Iupac Name
(2E)-3-(4-butoxy-3-ethoxyphenyl)-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C15H20O4/c1-3-5-10-19-13-8-6-12(7-9-15(16)17)11-14(13)18-4-2/h6-9,11H,3-5,10H2,1-2H3,(H,16,17)/b9-7+
InChI 密鑰
LNNVBZDXUPCOED-VQHVLOKHSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-832917
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-832917
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)