Merck
ENAH03A1C2FE
Enamine
(5,5-difluorooxan-2-yl)methanamine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
187.62
MDL號碼:
Iupac Name
(5,5-difluorotetrahydro-2H-pyran-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11F2NO.ClH/c7-6(8)2-1-5(3-9)10-4-6;/h5H,1-4,9H2;1H
InChI 密鑰
PKPNUIDVPWSBAA-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-814432
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-814432
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)