Merck
ENAH03A1A602
Enamine
6-fluoro-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-imine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
151.14
MDL编号:
Iupac Name
6-fluoroisobenzofuran-1(3H)-imine
Inchi Code
1S/C8H6FNO/c9-6-2-1-5-4-11-8(10)7(5)3-6/h1-3,10H,4H2
InChI key
UEMCLWMGKXGYQA-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-762583
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-762583
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)