Merck
ENAH03A1A124
Enamine
4-cyanopyridine-2-sulfonyl fluoride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
186.17
MDL號碼:
Iupac Name
4-cyanopyridine-2-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C6H3FN2O2S/c7-12(10,11)6-3-5(4-8)1-2-9-6/h1-3H
InChI 密鑰
IWRFBPXIFMOLON-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-734952
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-734952
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)