Merck
ENAH03A0E837
Enamine
2-methyl-2-(1,3-thiazol-5-yl)propanoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
171.22
MDL號碼:
Iupac Name
2-methyl-2-(thiazol-5-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C7H9NO2S/c1-7(2,6(9)10)5-3-8-4-11-5/h3-4H,1-2H3,(H,9,10)
InChI 密鑰
CMLLZLOJUUBLIZ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1139383
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1139383
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)