Merck
ENAH03A01796
Enamine
1-cyanoethane-1-sulfonamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
134.16
MDL编号:
Iupac Name
1-cyanoethanesulfonamide
Inchi Code
1S/C3H6N2O2S/c1-3(2-4)8(5,6)7/h3H,1H3,(H2,5,6,7)
InChI key
UUVAMAVZNZLSMI-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-273674
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-273674
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)