Merck
ENAH03A01567
Enamine
rac-(1R,2R,4S)-2-aminobicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
191.66
MDL號碼:
Iupac Name
(1R,2R,4S)-2-aminobicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13NO2.ClH/c9-8(7(10)11)4-5-1-2-6(8)3-5;/h5-6H,1-4,9H2,(H,10,11);1H/t5-,6+,8+;/m0./s1
InChI 密鑰
VPKXFQOKRQNCRU-OERIEOFYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1267088
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1267088
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)