跳转至内容
Merck

ENAH03A009C3

Enamine

2-chloro-1-(4-methanesulfonylphenyl)ethan-1-one

登录查看公司和协议定价


About This Item

CAS号:
分子量:
232.69
MDL编号:

mp

128-130

Iupac Name

2-chloro-1-[4-(methylsulfonyl)phenyl]ethanone

Inchi Code

1S/C9H9ClO3S/c1-14(12,13)8-4-2-7(3-5-8)9(11)6-10/h2-5H,6H2,1H3

InChI key

AXIVKGQGCMDXMM-UHFFFAOYSA-N

储存温度

4

Purity

95

Country of Origin

UA

Shipping Temperature

Normal

Physical Form

powder

Product Link

https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1083996

Melting Point

128-130

象形图

CorrosionExclamation mark

Signal Word

Danger

Hazard Statements

MSDS

https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1083996


历史批次信息供参考:

分析证书(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.

如需帮助,请联系 客户支持

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系客户支持