Merck
ENAH039FE34D
Enamine
1,3-diethyl 2-cyclobutylpropanedioate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
214.26
MDL编号:
Iupac Name
diethyl 2-cyclobutylmalonate
Inchi Code
1S/C11H18O4/c1-3-14-10(12)9(8-6-5-7-8)11(13)15-4-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3
InChI key
ZULXCGVXEGQINO-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1067042
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1067042
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)