Merck
ENAH039FDA74
Enamine
2-methoxy-2-phenylacetonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
147.18
MDL编号:
Iupac Name
methoxy(phenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C9H9NO/c1-11-9(7-10)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9H,1H3
InChI key
HYXJXCNHNYUWAZ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-153470
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-153470
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)