Merck
ENAH039FDA60
Enamine
2,2-difluoro-2-(pyridin-3-yl)acetic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
173.12
MDL號碼:
Iupac Name
difluoro(3-pyridinyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C7H5F2NO2/c8-7(9,6(11)12)5-2-1-3-10-4-5/h1-4H,(H,11,12)
InChI 密鑰
AKIMTELMZIXCAV-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-151620
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-151620
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)