Merck
ENAH03858D6C
Enamine
1-cyclobutyl-1H-pyrazol-3-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
137.18
MDL编号:
Iupac Name
1-cyclobutyl-1H-pyrazol-3-amine
Inchi Code
1S/C7H11N3/c8-7-4-5-10(9-7)6-2-1-3-6/h4-6H,1-3H2,(H2,8,9)
InChI key
DRAPDGUWMFFWOJ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-783793
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-783793
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)