Merck
ENAH038568D2
Enamine
4,4-difluorocyclohexane-1-thiol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
152.21
MDL號碼:
Iupac Name
4,4-difluorocyclohexane-1-thiol
Inchi Code
1S/C6H10F2S/c7-6(8)3-1-5(9)2-4-6/h5,9H,1-4H2
InChI 密鑰
TUDPCVKWDUEBPO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761407
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761407