Merck
ENAH03856866
Enamine
3-cyclopropyl-3-methylmorpholine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
141.21
MDL编号:
Iupac Name
3-cyclopropyl-3-methylmorpholine
Inchi Code
1S/C8H15NO/c1-8(7-2-3-7)6-10-5-4-9-8/h7,9H,2-6H2,1H3
InChI key
JYWQUNJJKAOYAR-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746893
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)